Learn More
- Home
- Products
- Filtres et filtration
- Tamis mécaniques
- Endecotts SIKT 200 x 50 RFR Tamis, ISO 3310-1
Endecotts SIKT 200 x 50 RFR Tamis, ISO 3310-1
Code produit 11587494
Modifier l'affichage
Click to view available options
Screen Size:
50 μm
100 μm
1.12 mm
112 μm
140 μm
160 μm
200 μm
2.24 mm
224 μm
280 μm
3.55 mm
355 μm
4.50 mm
5.00 mm
6.30 mm
6.70 mm
7.10 mm
9.00 mm
9.50 mm
11.20 mm
13.20 mm
16.00 mm
19.00 mm
22.40 mm
26.50 mm
31.50 mm
37.50 mm
45.00 mm
53.00 mm
56.00 mm
63.00 mm
75.00 mm
80.00 mm
90.00 mm
112.00 mm
Conditionnement:
1 pièce
35 product options available for selection
| Code produit | Screen Size | Conditionnement |
|---|---|---|
| 11587494 | 200 μm | 1 pièce |
| 11644762 | 1.12 mm | 1 pièce |
| 11537474 | 2.24 mm | 1 pièce |
| 11577464 | 3.55 mm | 1 pièce |
| 11557464 | 4.50 mm | 1 pièce |
| 11537464 | 5.00 mm | 1 pièce |
| 11517464 | 6.30 mm | 1 pièce |
| 11507464 | 6.70 mm | 1 pièce |
| 11597454 | 7.10 mm | 1 pièce |
| 11577454 | 9.00 mm | 1 pièce |
| 11567454 | 9.50 mm | 1 pièce |
| 11547454 | 11.20 mm | 1 pièce |
| 11527454 | 13.20 mm | 1 pièce |
| 11517454 | 16.00 mm | 1 pièce |
| 11507454 | 19.00 mm | 1 pièce |
| 11597444 | 22.40 mm | 1 pièce |
| 11587444 | 26.50 mm | 1 pièce |
| 11567444 | 31.50 mm | 1 pièce |
| 11547444 | 37.50 mm | 1 pièce |
| 11537444 | 45.00 mm | - |
| 11517444 | 53.00 mm | 1 pièce |
| 11507444 | 56.00 mm | 1 pièce |
| 11597434 | 63.00 mm | 1 pièce |
| 11577434 | 75.00 mm | 1 pièce |
| 11567434 | 80.00 mm | 1 pièce |
| 11557434 | 90.00 mm | 1 pièce |
| 11614762 | 112.00 mm | - |
| 18888900 | 50 μm | 1 pièce |
| 11567504 | 100 μm | 1 pièce |
| 11547504 | 112 μm | 1 pièce |
| 11527504 | 140 μm | - |
| 11507504 | 160 μm | 1 pièce |
| 11567494 | 224 μm | 1 pièce |
| 11547494 | 280 μm | 1 pièce |
| 11517494 | 355 μm | 1 pièce |
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 35 options available.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Code produit
11587494
Fournisseur
Endecotts
Code fournisseur
200SIW.200
Connectez-vous ou enregistrez-vous pour vérifier votre prix et la disponibilité.
Expédition estimée: 18-12-2026
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Connectez-vous pour voir le stock disponible
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Chaque Endecotts tamis d’essai est fourni avec un certificat d’étalonnage.
- Les tamis d’essai sont inspectés et calibrés conformément aux procédures énumérées à la clause 5.1, tableau 1 de ISO3310-1 et ASTM E11 respectivement.
- Chaque tamis est fourni avec un certificat d’étalonnage qui inclut toutes les informations précédemment fournies dans le certificat de conformité et plus encore.
- Le certificat enregistre le nombre d’ouvertures et de diamètres de fils mesurés, la taille moyenne de l’ouverture et l’écart-type séparément pour la direction de la chaîne et de la trame.
- Le type de tissage sera également indiqué.
- De plus, ils sont numérotés individuellement en série afin d’assurer une traçabilité complète.
Spécification
Spécification
| Type de produit | Tamis |
| Diamètre (impériale) externe | 7,8 in |
| À utiliser avec (application) | Dimensionnement des particules |
| Diamètre (métrique) externe | 200 mm |
| Matériau de la monture | Acier inoxydable |
| Screen Size | 200 μm |
| Mesh Material | Acier inoxydable |