Learn More
Macherey-Nagel™ Plaques en verre SIL G-25/UV254
Code produit 16533860 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 Pc.
Conditionnement:
100 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16533860 100 Pc. 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16533860 Fournisseur Macherey-Nagel™ Code fournisseur 809028.100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    231.00€
    196.19€ / 100 pièces
    Économisez 34.81€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Plaques de verre analytiques TLC avec des couches de silice non modifiées, stables dans des solvants organiques et dotées d’un indicateur fluorescent pour la détection UV.
  • Plaques de verre SIL G-25 / UV 254 avec des couches de silice standard non modifiées de qualité standard 60
  • Plaques analytiques avec des couches de silice standard non modifiées sur verre pour une utilisation dans TLC
  • Caractéristique Indicateur fluorescent vert pour UV à ondes courtes
  • Indicateur de silicate de zinc activé par manganèse avec fluorescence verte (254 nm)
  • Les liants hautement polymériques sont stables dans presque tous les solvants organiques
  • Résistant aux réactifs de visualisation agressifs
  • Stable dans presque tous les solvants organiques
Spécification
Matière absorbante Verre
Matériau Gel de silice non modifié (SiOH)
Granulométrie 5 à 17 μm
Porosité 60 Å
Quantité 100 Pc.
Type Plaques de verre enrobées de gel de silice
Indicateur fluorescent Oui
À utiliser avec (application) Stéroïdes, antibiotiques, aminides, acides aminés, hormones, édulcorants, aflatoxines, vitamines, phase normale (NP), alcaloïdes, analgésiques, composés de marihuana, patuline, applications standards TLC
À utiliser avec (équipement) Chromatographie en couche mince (TLC)
Comprend 100x TLC plaques de verre (2,5 x 7,5 cm)
Volume des pores 0.75 mL/g
Gamme de produits SIL G
Adsorbant SIL G UV254
Surface spécifique ∼500 m2/g
Conditions de stockage 15 °C à 25 °C (59 °F à 77 °F)
Épaisseur (métrique) 0.25 mm
Dimensions (L x l) 2.5 x 7.5 cm