Learn More
Gibco™ SILAC Advanced DMEM/F-12 Flex Media, no glucose, no phenol red
Code produit 15396278 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15396278 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15396278 Fournisseur Gibco™ Code fournisseur A2494301
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Milieu SILAC Advanced DMEM ⁄ F-12 Flex, pas de glucose, pas de rouge de phénol
Le milieu SILAC Advanced DMEM ⁄ F-12 Flex est un milieu de Advanced DMEM ⁄ F-12 sans L-arginine, L-glutamine et L-lysine à utiliser lors du marquage des protéines SILAC avec l’arginine et / ou de la lysine marquées à l’isotope stable. Le milieu Advanced DMEM ⁄ F-12 est un milieu de base largement utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes, ce qui réduit le besoin de SVF de 50 à 90 % sans aucune modification du taux de croissance ou de la morphologie. Lorsqu’il est supplémenté par 1 à 2 % de SVF, le milieu Advanced DMEM ⁄ F-12 Flex est capable de prendre en charge la prolifération cellulaire et des densités cellulaires maximales comparables à la formulation de base conventionnelle supplémentée par 5 à 10 % de SVF. Les cellules mises avec succès en culture dans le milieu Advanced DMEM ⁄ F-12 sans adaptation incluent Jurkat, WI-38, SP2, Vero, et MRC-5. Nous proposons une grande variété de modifications de DMEM ⁄ F-12 pour toute une gamme d’applications. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.Le milieu Advanced DMEM ⁄ F-12 se différentie des autres milieux par l’ajout des ingrédients suivants pour permettre la réduction du sérum : éthanolamine, glutathion, acide ascorbique, insuline, transferrine, albumine de sérum de bovin riche en lipides AlbuMAX™ I pour culture cellulaire, ainsi que les oligoéléments suivants : sélénite de sodium, métavanadate d’ammonium, sulfure de cuivre et chlorure de manganèse. Advanced DMEM ⁄ F-12 requiert en général la supplémentation de 1 à 5 % de sérum de veau fœtal et de 4 mM de L-glutamine ou du complément GlutaMAX™. Les expériences de marquage des protéines SILAC doivent être effectuées à l’aide de la solution Gibco™ SVF dialysé. La concentration de sérum de veau fœtal doit être optimisée pour chaque lignée cellulaire afin d’obtenir une réduction maximale du sérum. Le milieu Advanced DMEM ⁄ F-12 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / L) et nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
SILAC Advanced DMEM ⁄ F-12 Flex est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de cellule Cellules de mammifères
Forme Liquide
Type de produit Milieu Eagle modifié de Dulbecco
Serum Level Sérum réduit
Avec additifs Pyruvate de sodium, Acides aminés non essentiels (AANE)
Sans additif Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol
Gamme de produits Gibco
Quantité 500 mL
Contenu et stockage Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière.
Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication.
Culture Type Culture de cellules de mammifères
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.