Learn More
Gibco™ SILAC DMEM Flex Media, no glucose, no phenol red
Description
Le milieu flex DMEM SILAC est un milieu Eagle modifié de Dulbecco’ (DMEM) sans L-glutamine, L-lysine et L-arginine à utiliser lors du marquage des protéines SILAC avec l’arginine et/ou la lysine marquées isotopiques stables. Le milieu DMEM est un milieu de base communément utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules cultivées avec succès dans du milieu DMEM comprennent les fibroblastes primaires, les neurones, les cellules gliales, les HUVEC et les cellules musculaires lisses, ainsi que les lignées cellulaires telles que HeLa, 293, Cos-7, et PC-12. Nous proposons une grande variété de modifications de DMEM Gibco™ pour toute une gamme d’applications. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture. À l’origine, le DMEM était formulé avec peu de glucose (1 g / l) et de pyruvate de sodium, mais il est souvent utilisé avec des niveaux supérieurs de glucose, avec ou sans pyruvate de sodium. Le milieu flex DMEM SILAC a été modifié pour ne pas contenir de lysine, d’arginine et de glutamine. Le DMEM ne contient ni protéines, ni lipides, ni facteurs de croissance. C’est pourquoi le milieu DMEM nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Les expériences de marquage des protéines SILAC doivent être effectuées à l’aide de la solution Gibco™ SVF dialysé. Le milieu DMEM, qui utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (3,7 g / l), nécessite donc un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
SILAC DMEM Flex est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
SILAC DMEM Flex est fabriqué sur un site conforme aux BPFa, situé à Grand Island, New York, États-Unis. Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | Milieu Eagle modifié de Dulbecco |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Sans additif | Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans arginine, Sans lysine |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication. |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.