Learn More
Thermo Scientific™ SILAC Protein Quantitation Kit (Trypsin), RPMI 1640
Code produit 15946065 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 kit
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15946065 1 kit 1 kit
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15946065 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur A33973
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Le kit d’analyse quantitative des protéines Thermo Scientific SILAC (trypsine), RPMI 1640 est utilisé pour l’analyse spécifique de l’expression des protéines par spectrométrie de masse à l’aide d’un marquage isotopique stable avec des acides aminés dans la culture cellulaire (SILAC).
Les caractéristiques du kit de quantification des protéines SILAC, RPMI 1640 incluent :
• Efficace — intégration d’étiquettes jusqu’à 100 % dans les protéines des cellules vivantes
• Reproducible — élimine la variabilité intra-expérimentale provoquée par la préparation différenciée des échantillons
• Flexible — milieu déficient en L-lysine et L-arginine, qui permet une couverture protéomique plus complète par la biais d’un marquage d’acides aminés isotopiques multiples
• Compatible — marque les protéines exprimées dans une grande variété de lignées cellulaires de mammifères adaptées à la croissance en milieu RPMI 1640, notamment HeLa, 293T, COS7, U2OS, A549, A431, HepG2, NIH 3T3, Jurkat et autres
• Suppléments de haute qualité — acides aminés lourds avec une pureté d’isotope de >99 % ; FBS dialysé testé afin de s’assurer qu’il est stérile, exempt d’endotoxine, et compatible avec la culture cellulaire
Applications du kit de quantification des protéines SILAC :
• Analyse quantitative des variations relatives d’abondance des protéines à partir de différents traitements cellulaires
• Analyse quantitative des protéines pour lesquelles il n’y a pas d’anticorps disponibles
• Profilage de l’expression des protéines de cellules normales par rapport à des cellules anormales
• Identification et quantification de plusieurs centaines à plusieurs milliers de protéines dans le cadre d’une seule expérience.
SILAC est une méthode puissante permettant d’identifier et de quantifier les changements différentiels relatifs dans les échantillons de protéines complexes. Cette approche implique l’intégration métabolique in vivo d’acides aminés “lourds” marqués N 13C- ou 15 dans les protéines, suivie de la spectrométrie de masse (MS) pour l’identification, la caractérisation et la quantification accélérées et complètes des protéines.
Étant donné que les peptides marqués avec des acides aminés lourds et légers sont chimiquement identiques, ils co-éluent pendant le préfractionnement de la colonne en phase inverse et sont donc détectés en même temps pendant l’analyse MS. Les intensités maximales relatives de plusieurs peptides distincts sur le plan isotopique issus de chaque protéine sont ensuite utilisées pour déterminer la variation moyenne de l’abondance des protéines dans l’échantillon traité.
Les kits SILAC de trypsine sont fournis avec13C6 15N13C6 15N4 L-arginine-HCl pour marquer et quantifier les peptides contenant de la lysine et de l’arginine à partir de la digestion protéique de la trypsine. Chaque kit comprend également 2 x 500 ml de sérum moyen et dialysé. Lorsqu’ils sont associés à des produits d’enrichissement d’échantillons de protéines/peptides Thermo Scientific, les kits d’analyse quantitative de protéines Pierce SILAC permettent également d’effectuer une analyse MS des protéines à faible abondance telles que les protéines de surface, les protéines spécifiques aux organites et les modifications de protéines post-translationnelles, telles que la phosphorescente ou la glycosylation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Kit de quantification protéique SILAC
Contenu et stockage • Milieu RPMI 1640 pour SILAC, 2 x 500 ml
• 13C6 15N2 L-lysine-2 HCl, 1 x 50 mg
• 13C6 15N4 L-arginine HCl, 1 x 50 mg
• L-lysine-2 HCl, 1 x 50 mg
• L-arginine-HCl, 1 x 50 mg, stocker à 4°C
• 100 ml FBS, stocker (à -20°C
)
Marqueur ou colorant Isotope de masse de l’acide aminé
Conditions d’expédition Homologué pour des expéditions sur de la glace carbonique ou mouillée
Type de produit final Protéine
Format Kit
Quantité 1 kit