Learn More
Gibco™ Milieu SILAC RPMI 1640 Flex, sans glucose, sans rouge de phénol
Description
Le milieu SILAC RPMI 1640 est un milieu de culture cellulaire de base RPMI 1640 sans L-arginine, L-glutamine et L-lysine à utiliser lors du marquage des protéines SILAC avec l’arginine et / ou de la lysine marquées à l’isotope stable. Le milieu RPMI 1640 est largement utilisé pour favoriser la croissance de nombreuses cellules de mammifères différentes. Les cellules mises avec succès en culture dans le RPMI 1640 comprennent HeLa, Jurkat, MCF-7, PC12, PBMC, astrocytes et carcinomes. Nous proposons une grande variété de modifications du milieu Gibco™ RPMI 1640 pour toute une gamme d’applications. Trouvez la formulation la mieux adaptée à l’aide de l’outil de sélection de milieux de culture.
Le milieu RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12, et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas de protéines, de lipides ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Les expériences de marquage des protéines SILAC doivent être effectuées à l’aide de la solution Gibco™ SVF dialysé. Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu SILAC RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Le milieu RPMI 1640 est unique par rapport aux autres milieux de culture car il contient l’agent de réduction glutathion et des concentrations élevées de vitamines. Le milieu RPMI 1640 contient de la biotine, de la vitamine B12, et du PABA, qui ne se trouvent pas dans le milieu minimum essentiel de Eagle ni dans le milieu Eagle modifié du Dulbecco. En outre, les vitamines inositol et choline sont présentes à des concentrations très élevées. Le milieu RPMI 1640 ne contient pas de protéines, de lipides ni de facteurs de croissance. Par conséquent, le milieu RPMI 1640 nécessite une supplémentation, en général avec 10 % de sérum de veau fœtal (SVF). Les expériences de marquage des protéines SILAC doivent être effectuées à l’aide de la solution Gibco™ SVF dialysé. Le milieu RPMI 1640 utilise un système de tampon au bicarbonate de sodium (2,0 g / l) et nécessite par conséquent un environnement contenant 5 à 10 % de CO2 pour préserver le pH physiologique.
Fabrication et système de qualité conformes aux BPFa
Le milieu SILAC RPMI 1640 est fabriqué sur un site conforme aux BPFa situé à Grand Island, New York (États-Unis). Le site est homologué par la FDA comme fabricant de dispositifs médicaux et il est certifié ISO 13485.
Spécification
Spécification
| Type de cellule | Cellules de mammifères |
| Forme | Liquide |
| Type de produit | RPMI 1640 |
| Serum Level | Supplémentation en sérum standard |
| Sans additif | Sans glucose, Sans glutamine, Sans HEPES, Sans rouge de phénol, Sans pyruvate de sodium, Sans arginine, Sans lysine |
| Gamme de produits | Gibco |
| Quantité | 500 mL |
| Contenu et stockage | Stocker au réfrigérateur (entre 2 et 8°C) à l’abri de la lumière. Durée de conservation : 12 mois à compter de la date de fabrication. |
| Culture Type | Culture de cellules de mammifères |
À des fins de recherche ou de commercialisation avancée Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.