Learn More
Thermo Scientific™ Silanized Disposable Culture Tubes
Code produit 15280669
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
8 mL
13 mL
20 mL
Diamètre (métrique):
12 mm
13 mm
14,3 mm
15,75 mm
Quantité:
1000
250/boîte ; 1000/carton
Conditionnement:
1000 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) Quantité Conditionnement
15280669 20 mL 14,3 mm 250/boîte ; 1000/carton 1000 pièces
15213936 8 mL 12 mm 1000 1000 pièces
15369531 13 mL 13 mm 1000 1000 pièces
15382646 20 mL 15,75 mm 250/boîte ; 1000/carton 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 15280669 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur STT16100S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    750.00€
    690.00€ / 1000 pièces
    Économisez 60.00€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 23-12-2026
Gagnez du temps et minimisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou le stockage des matériaux grâce à ces tubes de culture silanisés, prêts à l’emploi et jetables.
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux.Les tubes de culture silanisés et jetables en verre Thermo Scientific™ sont prétraités via une désactivation de surface par silanisation et sont proposés dans des sachets propres, pratiques et prêts à l’emploi.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation peuvent jouer un rôle important dans la préservation de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.Cela permet également d’éviter l’alcalinisation des contenus pouvant survenir sous forme d’infiltration de carbonates provenant du verre sous conditions atmosphériques normales.
Informations de commande :
1000/boîte
Inclus :
Certificat de conformité
Recommandé dans les domaines suivants :
Verrerie désactivée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Description Tube en verre à vis
Capacité (métrique) 20 mL
Longueur (métrique) 101,6 mm
Matériau Verre borosilicaté (type 1)
Jetable Oui
Quantité 250/boîte ; 1000/carton
Diamètre du filetage 15 / 415
Diamètre (métrique) 14,3 mm
Type de bouchon Bouchons à vis (vendus séparément)
Type de produit Tube de culture