Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre silanisés
Description
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage de matériaux.Les flacons en verre silanisés Thermo Scientific™ sont traités par silanisation de dépôt en phase vapeur.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation et la siliconisation peuvent jouer un rôle important dans le maintien de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.La modification de surface élimine les sites actifs sur les surfaces de verre borosilicaté.
- La silanisation permet de gagner du temps et de réduire les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux
- Un agent de silylation réagit aux groupes actifs à la surface du verre, les rendant moins réactifs ; il empêche l’adhérence des matériaux à la surface du récipient, ce qui permet une récupération maximale des analytes traces
Informations de commande :
Boîte de 100
Inclut :
Certificat de conformité
Recommandé dans les cas suivants :
Verrerie désactivée
Spécification
Spécification
| Description | Flacon en verre ambré avec bouchon solide à fermeture par le haut avec septa |
| Matériau (doublure) | PTFE / silicone |
| Diamètre (impériale) externe | 1,083 in |
| Couleur | Ambré |
| Diamètre (métrique) externe | 27,51 mm |
| Matériau | Verre, PTFE |
| Volume (métrique) | 20 ml |
| Hauteur (impériale) | 2,244 in |
| Nbre par carton | 72 |
| Volume (impérial) | 0,68 oz |
| Afficher plus |