Learn More
Thermo Scientific™ Flacons en verre silanisés
Code produit 15350957
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
2 mL
2 ml
8 ml
20 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Type de bouchon:
Bouchon à vis (fermé sur le dessus)
Bouchon à vis (fermé sur le dessus) avec septum
Bouchon à vis avec septum
Nbre par carton:
72
100
Conditionnement:
100 pièces
72 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Couleur Type de bouchon Nbre par carton unitSize
15350957 8 ml Ambré Bouchon à vis avec septum 100 100 pièces
16684764 2 ml Ambré Bouchon à vis avec septum 100 100 pièces
15940331 2 mL Transparent Bouchon à vis (fermé sur le dessus) 100 100 pièces
16534654 2 mL Ambré Bouchon à vis (fermé sur le dessus) 100 100 pièces
15321727 20 ml Ambré Bouchon à vis (fermé sur le dessus) avec septum 72 72 pièces
15381727 20 ml Transparent Bouchon à vis (fermé sur le dessus) avec septum 72 72 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 15350957 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur EP608158S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    438.00€
    412.00€ / 100 pièces
    Économisez 26.00€
    5% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Gagnez du temps et minimisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage grâce à ces flacons pré-traités et silanisés.
Gagnez du temps et réduisez les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou de stockage de matériaux.Les flacons en verre silanisés Thermo Scientific™ sont traités par silanisation de dépôt en phase vapeur.Les traitements de désactivation de surface tels que la silanisation et la siliconisation peuvent jouer un rôle important dans le maintien de l’intégrité de certains matériaux ou extraits stockés dans des récipients en verre.La modification de surface élimine les sites actifs sur les surfaces de verre borosilicaté.
  • La silanisation permet de gagner du temps et de réduire les coûts d’élimination des déchets lors de la réalisation d’analyses quantitatives ou du stockage de matériaux
  • Un agent de silylation réagit aux groupes actifs à la surface du verre, les rendant moins réactifs ; il empêche l’adhérence des matériaux à la surface du récipient, ce qui permet une récupération maximale des analytes traces
Informations de commande :
Boîte de 100
Inclut :
Certificat de conformité
Recommandé dans les cas suivants :
Verrerie désactivée
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Flacon en verre ambré avec bouchon
Matériau (doublure) PTFE / mousse
Diamètre (impériale) externe 0,669 in
Couleur Ambré
Diamètre (métrique) externe 16,99 mm
Matériau Verre, PTFE
Volume (métrique) 8 ml
Hauteur (impériale) 2,362 in
Nbre par carton 100
Volume (impérial) 0,27 oz.
Volume (métrique) total 8 mL
Type de bouchon Bouchon à vis avec septum
Quantité 100 boîtes
Taille du bouchon 15 / 425
Certifications/Conformité Certificat d’analyse (COA), certificat de conformité (COC)
Hauteur (métrique) 59,99 mm
Type de produit Flacon