Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt ambré
Code produit 10132111 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10132111 25 ml 1 pièce
10568021 50 ml -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10132111 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 22316
 Article restreint
En stock
Burette automatique BRAND SILBERBRAND équipée d’un robinet d’arrêt latéral ambré et d’une clé en PTFE.
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Clés interchangeables
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt de titration
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Graduations 0,1 mL
Comprend Sans flacon
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt latéral ambré avec clé en PTFE
Garantie 12 mois