Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt latéral de sécurité
Code produit 10778431 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Comprend:
Flacon de 2000 ml
Sans flacon
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Comprend Conditionnement
10778431 Flacon de 2000 ml 1 pièce
10034300 Sans flacon -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778431 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 21911
Expédition estimée: 08-12-2026
La burette automatique SILBERBRAND comprend un robinet d’arrêt latéral de sécurité et une bande Schellbach noire.
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Avec robinet à pointeau avec broche en PTFE
  • Bande Schellbach
  • Remise à zéro automatique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 10 ml
Graduations 0,02 mL
Comprend Flacon de 2000 ml
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt latéral de sécurité
Garantie 12 mois