Learn More
BRAND™ Burette automatique SILBERBRAND avec robinet d’arrêt en PTFE
Product Code. 10663012 Shop All Brand Products
Change view
Click to view available options
Comprend:
Flacon de 2000 ml
Sans flacon
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Comprend Unit Size
10663012 Sans flacon 1 pièce
10471141 Flacon de 2000 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10663012 Supplier BRAND™ Supplier No. 22336
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Burette automatique SILBERBRAND équipée d’un robinet d’arrêt et d’un robinet d’arrêt latéral.
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Clés interchangeables
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Avec une clé en verre dans le robinet d’arrêt intermédiaire et de titration
  • Remise à zéro automatique
  • Robinet d’arrêt intermédiaire pour le recyclage des liquides résiduels
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 25 ml
Graduations 0,1 mL
Comprend Sans flacon
Robinets d’arrêt Robinet d’arrêt, robinet d’arrêt latéral ambré, en PTFE
Garantie 12 mois