Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette automatique
Code produit 10606331 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Couleur:
Ambré
Transparent
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Couleur Conditionnement
10606331 25 ml Transparent 1 pièce
10552964 25 ml Ambré -
10218464 50 ml Ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10606331 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23716
 Article restreint
En stock
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette automatique.
  • À utiliser avec une burette automatique
  • Dr Modèle Schilling
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Description Burette de rechange pour burette auto. Schilling 25 ml, SILBERBRAND, Schellbach, verre borosilicaté 3.3, longueur de 380 mm
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 380 mm
À utiliser avec (équipement) Burette automatique
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type burette de rechange