Learn More
BRAND™ Tube à burette de compactage en verre boro 3.3 SILBERBRAND™
Code produit 17480124 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17480124 50 ml 1 pièce
17470124 25 ml 1 pièce
15693937 25 ml 2 pièces
15603947 50 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 17480124 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 10014
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.00€
    87.10€ / 1 pièces
    Économisez 3.90€
    4% de réduction
Expédition estimée: 19-11-2026
Burette économique de classe B avec robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Précision Limite d’erreur : 0,10 mL
    Capacité (métrique) 50 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,1 mL
    Nb par paquet 2
    Comprend Robinet d’arrêt en PTFE amovible et pointe en PP
    Volume (métrique) du réservoir 50 ml
    Type burette compacte
    Class Classe B.
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385