Learn More
BRAND™ Burette automatique en verre borosilicaté SILBERBRAND™
Code produit 10778621 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10778621 25 ml 1 pièce
10612632 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10778621 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 21912
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Comprends un robinet à pointeau et une broche en PTFE. La burette automatique en verre borosilicaté BRAND™ SILBERBRAND™ est étalonnée pour délivrer un volume donné.
  • Construction en verre borosilicaté (Boro 3.3)
  • Burette automatique
  • Modèle à granulés
  • Sans robinet d’arrêt intermédiaire
  • Sans flacon
  • Classe B.
  • Bande Schellbach
  • Comprend un robinet à pointeau latéral avec clé en PTFE
  • Graduations en noir
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
À utiliser avec (équipement) Flacon, valve à pointeau, robinet d’arrêt
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,05 mL
Comprend Bande Schellbach
Balance Noir
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Tolérance ±0,05 mL
Type Burette automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385