Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte SILBERBRAND
Code produit 10605895 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10605895 25 ml 1 pièce
10586255 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10605895 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23829
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    224.00€
    160.85€ / 1 pièces
    Économisez 63.15€
    28% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Burette automatique compacte conçue pour être facile à démonter et à nettoyer.
  • Facile à réparer
  • Tous les composants individuels sont remplaçables
  • Robinet d’arrêt en PTFE détachable
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Limite d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn;0,08 ml
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté (5.4)
Graduations 0,1 mL
Comprend Flacon en PEBD de 1000 ml
Garantie 12 mois
Type Burette automatique
Class Classe B.