Learn More
BRAND™ Burette automatique compacte SILBERBRAND avec bande Schellbach
Code produit 10450355 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10450355 25 ml 1 pièce
10330445 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10450355 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23810
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    134.00€
    125.40€ / 1 pièces
    Économisez 8.60€
    6% de réduction
 Article restreint
En stock
Burette automatique compacte conçue pour être facile à démonter et à nettoyer.
  • Facile à réparer
  • Tous les composants individuels sont remplaçables
  • Robinet d’arrêt en PTFE détachable
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Limite d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Précision plusmn;0,08 ml
Capacité (métrique) 25 ml
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Graduations 0,1 mL
Comprend Bande Schellbach noire, flacon en PEBD de 1000 ml
Robinets d’arrêt PTFE
Garantie 12 mois
Type Burette automatique
Class Classe B.