Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette automatique compacte
Code produit 10635903 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10635903 50 ml 1 pièce
10625903 10 ml 1 pièce
10226092 25 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10635903 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23838
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette automatique compacte.
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
  • Verre transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 50 ml
À utiliser avec (équipement) Burette automatique compacte
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Type Tube de burette