Learn More
BRAND™ Burette compacte SilberBrand™
Code produit 10257262 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10257262 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10257262 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13903
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Avec robinet d’arrêt en PTFE, facile à démonter et à nettoyer
  • La nouvelle génération de burettes de BRAND
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE, facile à démonter et à nettoyer
  • Réparation simple : tous les composants individuels sont remplaçables
  • Verre Boro 3.3
  • Robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Capacité (métrique) 10 ml
    Matériau Verre borosilicaté
    Graduations 0,05 mL
    Nb par paquet 1
    Matériau du robinet d’arrêt PTFE
    Tolérance ±0,05 mL
    Volume (métrique) du réservoir 10 ml
    Type burette compacte
    Class Classe B.
    Certifications/Conformité DIN EN ISO 385