Learn More
BRAND™ Burette compacte SILBERBRAND avec bande Schellbach
Code produit 10552063 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10552063 25 ml 1 pièce
10042422 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10552063 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13906
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Burette compacte conçue pour être facile à démonter et à nettoyer.
  • Avec robinet d’arrêt en PTFE amovible
  • Tous les composants individuels sont remplaçables
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 46,5 cm
Matériau Verre borosilicaté (3.3)
Graduations 0,1 mL
Hauteur (métrique) 4 cm
Comprend Bande Schellbach noire, robinet d’arrêt
Matériau du robinet d’arrêt PTFE
Type Burette