Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange ambré SILBERBRAND pour burette compacte
Code produit 10788574 Tous les produits Brand Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10788574 25 ml 1 pièce
10521083 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10788574 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 13956
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette compacte.
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
  • Verre ambré
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Ambré
Capacité (métrique) 25 ml
Longueur (métrique) 44,8 cm
À utiliser avec (équipement) Burette compacte
Matériau Verre borosilicaté (5.4)
Hauteur (métrique) 1,7 cm