Learn More
BRAND™ Tube de burette de rechange SILBERBRAND pour burette compacte
Code produit. 10560913 Tous les produits Brand Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10560913
Marque: BRAND™ 13933
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le tube de burette de rechange SILBERBRAND est adapté à une utilisation avec une burette compacte.
  • Fabriqué en verre borosilicaté 3.3
  • Verre transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Transparent
Capacité (métrique) 10 ml
Longueur (métrique) 35,3 cm
À utiliser avec (équipement) Burette compacte
Matériau Verre borosilicaté 3.3
Hauteur (métrique) 1,5 cm