Learn More
BRAND™ Burette automatique Schilling SILBERBRAND™
Code produit 10393621 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
15 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10393621 50 ml 1 pièce
10201931 25 ml 1 pièce
10313581 15 ml 1 pièce
10303581 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10393621 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 23758
Expédition estimée: 30-12-2026
La titration sommaire se produit en libérant la vis micrométrique et en utilisant le bouton-poussoir. La burette automatique Schilling BRAND™ SILBERBRAND™ comprend un tube de remplissage en PVC, un tube de décharge en silicone et un flacon rés
  • Fabrication AR-GLAS™
  • Limites d’erreurs selon la classe B, DIN EN ISO 385
  • Calibré pour délivrer un volume donné (TD, Ex)
  • Bande Schellbach
  • Remise à zéro automatique
  • Le flacon à presser permet un remplissage rapide.
  • La vis micrométrique permet une titration fine.
Matériaux :
  • Tube de remplissage : PVC
  • Tube de décharge : silicone,
  • Flacon réservoir : PE-LD,
  • Base : PE-HD,
  • Raccord, gris : Polyamide,
  • Vis micrométrique : laiton / PP.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Verre borosilicaté
Graduations 0,1 mL
Hauteur (métrique) 830 mm
Comprend Bouteille réservoir en PEBD, Schellbach Tube de vidange en silicone à rayures, base en PEHD
Tolérance ±0,1 mL
Type Burette automatique
Class Classe B.
Certifications/Conformité DIN EN ISO 385