Learn More
Brand™ Pipettes de mesure de classe B Silberbrand™ Eterna™ AR-GLAS™.
Code produit 11788158 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
1 ml
2 ml
5 ml
5 ml
10 ml
20 ml
25 ml
Graduations:
0,01 mL
0,02 mL
0,05 mL
0,1 mL
Tolérance:
±0,008 ml
±0,015 mL
±0,05 ml
±0,08 ml
±0,15 ml
plusmn; 0,010 ml
Couleur:
2 x vert
Blanc
Bleu
Jaune
Noir
Orange
Rouge
Vert
Conditionnement:
12 pièces
6 pièces
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Graduations Tolérance Couleur Conditionnement
11788158 10 ml 0,1 mL ±0,08 ml Orange 12 pièces
11778158 2 ml 0,01 mL ±0,015 mL Blanc 12 pièces
12055302 5 ml 0,01 mL ±0,008 ml 2 x vert 12 pièces
11853970 2 ml 0,02 mL ±0,015 mL Noir 12 pièces
12065302 1 ml 0,01 mL plusmn; 0,010 ml Jaune 12 pièces
12075302 1 ml 0,1 mL plusmn; 0,010 ml Rouge 12 pièces
11873970 5 ml 0,1 mL ±0,05 ml Bleu 12 pièces
11863970 5 ml 0,05 mL ±0,05 ml Rouge -
11883970 20 ml 0,1 mL ±0,15 ml Vert 6 pièces
11893970 25 ml 0,1 mL ±0,15 ml Blanc 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11788158 Supplier Brand™ Supplier No. 27077
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.58€
    43.55€ / 12 pièces
    Économisez 24.03€
    35% de réduction
En stock
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Fabriqué en verre sodocalcique AR-GLAS™, cette pipette de mesure de classe B est idéale dans la plupart des environnements de recherche, scientifiques et autres environnements de laboratoire.
  • En verre sodocalcique AR-GLAS™.
  • Type 3, avec la valeur zéro en haut.
  • Marquage indélébile ambré.
  • Classe B.
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
  • Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Graduations 0,1 mL
Tolérance ±0,08 ml
Couleur Orange
Volume (métrique) 10 ml