Description
- En verre sodocalcique AR-GLAS™.
- Type 3, avec la valeur zéro en haut.
- Marquage indélébile ambré.
- Classe B.
- Conforme aux normes DIN EN ISO 835.
- Étalonnées pour délivrer un volume donné (TD, Ex.
Specifications
Specifications
| Graduations | 0,01 mL |
| Tolérance | plusmn; 0,010 ml |
| Couleur | Jaune |
| Volume (métrique) | 1 ml |