Learn More
BRAND™ Éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ Eterna™
Code produit 11844000 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Conditionnement:
2 pièces
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11844000 500 ml 2 pièces
10440941 1000 ml -
11834000 100 ml 2 pièces
11854160 250 ml 2 pièces
10756831 50 ml 2 pièces
10417523 25 ml 2 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11844000 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 33954
Ajouter au panier
Ajouter au panier
En verre borosilicaté et conformes aux normes DIN EN ISO 4788. Les éprouvettes à mélange en verre borosilicaté de classe B BRAND™ Silberbrand™ Eterna™ comprennent un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
  • En verre borosilicaté
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788.
  • Étalonnée pour son volume contenu (TC, In).
  • Comprend un bouchon en polypropylène ou en polyéthylène et une base hexagonale.
  • Hauteur mesurée sans bouchon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Classe Classe B.
Capacité (métrique) 500 ml
Hauteur (métrique) 395 mm
Comprend Certificat de lot, bouchon en polyéthylène
Balance Graduations ambrées
Matériau du bouchon Polyéthylène
Graduations 5 ml
Autoclavable Autoclavables
Type de base Hexagonale
Étalonnage Pour contenir
Couleur de la balance Ambré
Forme Rond
Type de produit Éprouvette à mélange graduée