Learn More
BRAND™ Éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B Silberbrand™ ETERNA
Code produit 11844030 Tous les produits Brand Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 ml
25 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Graduations:
1 ml
2 ml
5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
Conditionnement:
1 pièce
2 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Graduations Conditionnement
11844030 100 ml 2 ml 2 pièces
10098770 1000 ml 20 ml 1 pièce
11854030 250 ml 5 ml 2 pièces
11834030 25 ml 1 ml 2 pièces
11864030 500 ml 10 ml 2 pièces
11838371 10 ml 1 ml 2 pièces
10383531 2000 ml 50 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11844030 Fournisseur BRAND™ Code fournisseur 42038
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.80€
    26.10€ / 2 pièces
    Économisez 3.70€
    12% de réduction
En stock
En verre borosilicaté DURAN et conforme aux normes DIN EN ISO 4788. L’éprouvette de mesure de forme basse en verre borosilicaté de classe B avec graduations indélébiles ambrées BRAND Silberbrand ETERNA permet d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés. Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement et une base hexagonale en verre pour une plus grande stabilité.
  • En verre borosilicaté DURAN™
  • Conforme aux normes DIN EN ISO 4788
  • Les graduations indélébiles ambrées permettent d’évaluer aisément et rapidement le volume en présence de liquides opaques et légèrement colorés.
  • Avec bec verseur intégré pour empêcher les déversements pendant le versement
  • La base hexagonale en verre offre une grande stabilité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Matériau Verre borosilicaté
Capacité (métrique) 100 ml
Graduations 2 ml
Autoclavable Autoclavables
Limite d’erreur plusmn; 10 ml
Subdivision 2 ml
Étalonnage Pour contenir
Type de base Hexagonale
Forme Rond
Class Classe B
Hauteur (métrique) 165 mm
Certifications/Conformité DIN EN ISO 4788
Tolérance ±10 ml
Type de produit Éprouvette graduée