Learn More
Jaytec Glass™ Pipette à poire et à marque unique, classe A
Code produit 11820725
Change view
Click to view available options
Volume (métrique):
8 ml
40 ml
Tolérance:
±0,02 ml
±0,04 ml
Temps d’écoulement min.:
15 à 30 s
25 à 50 s
Conditionnement:
1 BX
5 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Tolérance Temps d’écoulement min. unitSize
11820725 40 ml ±0,04 ml 25 à 50 s 1 BX
30308643 8 ml ±0,02 ml 15 à 30 s 5 pièces
30308647 40 ml ±0,04 ml 25 à 50 s 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11820725 Fournisseur Jaytec Glass™ Code fournisseur 804473
La pipette à poire et à marque unique de classe A est fabriquée conformément aux directives BS EN ISO 648:2008 à partir de verre borosilicaté ou sodocalcique.
  • Pour une mesure et une délivrance précises d’un volume spécifique de liquide aqueux
  • Étalonnée pour délivrer (Ex) à une température de référence de +20°C
  • Tolérances conformes à la classe A
  • Impression en émail permanent
Spécification
Bouchon d’aspirateur Non
Autoclavable Autoclavable
Étalonnage Pour délivrer un volume donné
Certifications/Conformité BS EN ISO 648:2008
Classe A
Matériau Verre borosilicaté, Verre sodocalcique
Stérilité Non stérile
À utiliser avec (application) Pour distribuer un volume précis de solution aqueuse
Graduations 1
Temps d’écoulement min. 25 à 50 s
Quantité 1 de chaque
Tolérance ±0,04 ml
Couleur Transparent
Volume (métrique) 40 ml
Longueur (métrique) 545 mm
Type Pipette à poire
Jetable Réutilisable
À utiliser avec (équipement) Remplisseur de pipettes