Learn More
Brand™ Fiole jaugée en verre de détermination de la teneur en huile SILBERBRAND™
Tous les produits Brand ProduitsDescription
- Fabriqués en verre Boro 3.3
- Taille du bouchon en verre creux interchangeable 19/26
- Fournis individuellement
Spécification
Spécification
| Matériau du bouchon | Verre borosilicaté 3.3 |
| Capacité (métrique) | 100 ml |
| Matériau | Verre borosilicaté (3.3) |
| Limite d’erreur | ±0,2 ml pour le volume d’échantillon 100 ml ; ±0,1 ml pour la plage de volume 0 à 5 ml ; ±0,5 ml pour la plage de volume 5 à 30 ml |
| Nb par paquet | 1 |
| Type de produit | Fiole jaugée |
| Graduated | Oui |
| Type de bouchon | Bouchon |
| Taille du bouchon | 19/26 |