Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sildénafil
Code produit 15882534 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15882534 250 mg 250mg
15872534 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15882534 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463242500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 139755-83-2 | C22H30N6O4S | 474.58 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 139755-83-2
Formule moléculaire C22H30N6O4S
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Clé InChI BNRNXUUZRGQAQC-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC 5-{2-éthoxy-5-[(4-méthylpipérazin-1-yl)sulfonyl]phényl}-1-méthyl-3-propyl-1H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one
SMILES CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sildenafil
Point de fusion 188.0°C to 190.0°C
Quantité 250 mg
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol & dimethylsulfoxide
Poids de la formule 474.58
compliance-icons
Identifiant produit
  • Sildenafil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sildenafil