Learn More
Thermo Scientific Chemicals Citrate de sildénafil
Code produit 16651832 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16651832 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16651832 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur 463250010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Point de fusion 182.0°C to 196.0°C
Formule moléculaire C28H38N6O11S
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility aq. soln.: very slightly soluble. Other solubilities: insoluble in ether & acetonitrile
Clé InChI DEIYFTQMQPDXOT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(O)(CC(O)=O)C(O)=O.CCCC1=NN(C)C2=C1NC(=NC2=O)C1=CC(=CC=C1OCC)S(=O)(=O)N1CCN(C)CC1
Nom IUPAC Acide 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylique ; 5-{2-éthoxy-5-[(4-méthylpipérazin-1-yl)sulfonyl]phényl}-1-méthyl-3-propyl-1H,4H,7H-pyrazolo[4,3-d]pyrimidine-7-one
Poids moléculaire (g/mol) 666.70
Poids de la formule 666.7
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sildenafil citrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Sildenafil citrate