Learn More
Sildenafil citrate, MedChemExpress
Code produit 16481156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481156 200 mg
16436626 100 mg
16432417 50 mg
16421756 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 16481156 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15025A
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
MedChemExpress Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil citrate is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with IC50 of 5.22 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sildenafil citrate
CAS 171599-83-0
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C28H38N6O11S
Quantité 200 mg
Synonyme UK-92480 citrate
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (75.00 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (3.00 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1.O=C(CC(C(O)=O)(O)CC(O)=O)O
Poids moléculaire (g/mol) 666.7
Poids de la formule 666.7
Pourcentage de pureté 99.49%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation