Learn More
Sildenafil, MedChemExpress
Code produit 16471156
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
100 mg
200 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16471156 200 mg
16426626 100 mg
16422417 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 16471156 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY15025
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Sildenafil (UK-92480) is a potent phosphodiesterase type 5 (PDE5) inhibitor with an IC50 of 5.22 nM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Sildenafil
CAS 139755-83-2
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H30N6O4S
Quantité 200 mg
Synonyme UK-92480
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 29 mg/mL (61.11 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
SMILES O=C1C(N(C)N=C2CCC)=C2N=C(C3=CC(S(=O)(N4CCN(C)CC4)=O)=CC=C3OCC)N1
Poids moléculaire (g/mol) 474.58
Poids de la formule 474.58
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation