Learn More
Ambion™ SiARN conçu sur mesure Silencer™
Code produit 15591054
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pureté:
Étalon
HPLC
Quantité:
20 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
20nmol
40nmol
5nmol
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pureté Quantité Conditionnement
15591054 HPLC 40 nmol 40nmol
15551054 Étalon 5 nmol 5nmol
15511471 Étalon 5 nmol 1 pièce
15561054 Étalon 20 nmol 20nmol
15521471 Étalon 20 nmol -
15571054 Étalon 40 nmol 40nmol
15531471 Étalon 40 nmol -
15581054 HPLC 20 nmol 20nmol
15541471 HPLC 20 nmol 1 pièce
15551471 HPLC 40 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Code produit 15591054 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4399674
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Les pARNi personnalisés Silencer™ (duplex de 21 pb non modifiés) sont des outils rentables d’interférence ARN (ARNi), idéaux pour l’inhibition de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
  • Outils d’interférence ARN (ARNi) rentables, idéaux pour la régulation de l’expression génétique afin d’étudier la fonction protéique dans un large éventail de types de cellules
  • Utilisez notre générateur de pARNi GeneAssist™ pour concevoir et commander un pARNi personnalisé
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en congeladores sin escarcha. (Los oligonucleótidos secos se envían a temperatura ambiente). Materiales adicionales incluidos: 1,75 ml de agua sin nucleasas.
Description GeneAssist - ARNic Silencer™ sur mesure
RNAi Type siARN
Gamme de produits Silencer
Type de produit pARNi conçu sur mesure
Pureté HPLC
Quantité 40 nmol
Conditions d’expédition conditions ambiantes
Température (métrique) Tras su recepción, almacenar en un congelador sin escarcha a -20 °C o inferior