Learn More
Invitrogen™ Contrôle négatif Silencer™ No. 1 siRNA
Code produit 10670226
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10670226 250 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10670226 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4404021
La curiosité n’a pas de limite
Utilisez le code promo 27966
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Ambion™ Silencer Negative Control No. 1 siRNA, In Vivo Ready has no significant sequence similarity to mouse, rat, or human gene sequences.
Le siARN de contrôle négatif n°1 Ambion™ Silencer, In Vivo Ready, ne présente pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé dans des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire. Il est hautement purifié selon les besoins à des fins animales. 250 nmol sont fournis.
• Non-ciblant avec une similarité de séquence limitée avec les gènes connus
• Validé pour utilisation dans des cellules d’humain, de souris et de rat
• Fonctionnellement prouvé comme ayant des effets minimaux sur la prolifération et la viabilité cellulaires
• Purifié par HPLC, duplexé et prêt à l’emploi
Les ARNsi de contrôle négatif sont essentiels pour déterminer l’efficacité de transfection et contrôler les effets de l’apport des ARNsi. Dans les applications d’analyse des ARNsi, les ARNsi de contrôle négatif sont également essentiels pour définir le seuil à “atteindre” qui détermine si un ARNsi est considéré comme ayant un effet positif, négatif ou neutre lors d’un dosage particulier. Le siARN de contrôle négatif n° 1 Silencer™ ne présente pas de similarité de séquence significative avec les séquences de gènes de souris, de rat ou d’humain. Le contrôle a également été testé par des analyses à base de cellules et il a été prouvé qu’il n’avait aucun effet significatif sur la prolifération, la viabilité ou la morphologie cellulaire.
Contrôle de la qualité :
Les siARN Silencer™ sont fabriqués dans une installation de pointe selon les normes de qualité les plus élevées. Après purification HPLC et recuit, chaque siARN est encore purifié à l’aide d’un procédé qui élimine l’excès de sel via une membrane semi-perméable. Le résultat est un ARNsi très pur avec une teneur minimale en sel, adapté aux applications In Vivo. Les siARN In Vivo sont ensuite filtrés stériles et testés pour détecter la présence d’endotoxines. À des concentrations de 50 µM en présence d’eau déminéralisée, les ARNsi pour tests in vivo contiennent moins de 0,6 mM Na+, moins de 2,0 mM K+ et moins de 0,1 mM Mg2+.
Produit accessoire : Panel de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ (Réf. AM4640)
Le panel de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ comprend sept ARNsi de contrôle négatif et convient aux chercheurs qui effectuent des analyses d’ARNsi utilisant des centaines ou des milliers d’ARNsi par expérience. Les ARNsi de contrôle négatif pouvant avoir des effets non désirés lors d’un essai particulier, un ARNsi de contrôle négatif doit être choisi avec soin. Le paneau de contrôle pour l’analyse d’ARNsi Silencer™ simplifie ce processus. Comme avantage supplémentaire, un ARNsi de contrôle positif pour le KIF11 humain, de souris et de rat (Eg5) est compris dans le panneau. L’inactivation de KIF11, qui encode une protéine motrice de la famille des kinésines, entraîne l’arrêt mitotique. Les ARNsi de contrôle Silencer™ sont des 21-mères non modifiés ; ils sont conçus pour être utilisés avec les ARNsi Silencer™, les ARNsi BLOCK-iT™ et d’autres ARNsi 21-mères non modifiés. Si vous utilisez d’autres produits ARNsi , comme les ARNsi Ambion™ Silencer™ Select ou les ARNsi STEALTH RNAi™, nous recommandons que vous utilisiez des ARNsi de contrôle conçus pour utilisation avec ces ARNsi pour des résultats expérimentaux plus fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le siARN est séché dans un tube unique qui doit être stocké à –20°C.
Type de contrôle Contrôle négatif
RNAi Type siARN
À utiliser avec (application) Recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Silencer, Ambion
Type de produit ARNsi
Pureté HPLC
Quantité 250 nmol