Learn More
Invitrogen™ SiARN préconçu Silencer™
Code produit 10446914
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA
Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA
Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA
Silencer™ Pre-Designed siRNA
Pureté:
Étalon
HPL-OLIGOC
HPLC
In vivo
Standard
Marqueur ou colorant:
CY™3
FAM
Unlabeled
Quantité:
1 μmol
10 μmol
20 nmol
250 nmol
40 nmol
5 nmol
Conditionnement:
1 pièce
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Pureté Marqueur ou colorant Quantité Conditionnement
10446914 Silencer™ Pre-Designed siRNA Étalon Unlabeled 5 nmol 1 pièce
10167104 Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA Standard Unlabeled 20 nmol -
10289574 Silencer™ Pre-Designed Standard siRNA Standard Unlabeled 40 nmol 1 pièce
10566735 Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA Étalon Unlabeled 5 nmol 1 pièce
10370495 Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA Étalon Unlabeled 20 nmol 1 pièce
10015364 Silencer™ Pre-Designed Standard (Made to Order) siRNA Étalon Unlabeled 40 nmol -
10418844 Silencer™ Pre-Designed HPLC siRNA HPL-OLIGOC Unlabeled 250 nmol 1 pièce
10301135 Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA In vivo Unlabeled 1 μmol 1 pièce
10497104 Silencer™ Pre-Designed In Vivo siRNA In vivo Unlabeled 10 μmol 1 pièce
10456914 Silencer™ Pre-Designed siRNA HPLC CY™3 20 nmol 1 pièce
10341085 Silencer™ Pre-Designed siRNA HPLC FAM 20 nmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Code produit 10446914 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM16708
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
Silencer Predesigned siRNAs are high-quality, synthetic small interfering RNAs (siRNAs) designed for gene silencing applications in mammalian cells. This cost-effective RNA interference tool delivers reliable gene knockdown performance while maintaining economic accessibility for research applications. Our siRNA products are meticulously crafted to help ensure high efficiency and specificity, enabling researchers to achieve reliable and reproducible gene knockdown results. Silencer Predesigned siRNAs are unmodified synthetic RNA duplexes with a 19-mer duplex and two-nucleotide 3' overhangs.
Les bibliothèques d’ARNic Silencer™ sont dotées de combinaisons d’ARNic préconçus Silencer, et d’ARNic validés Silencer sur des plaques à 96 ou 384 puits, le cas échéant. La conception de chaque siARN a été optimisée pour une puissante et spécifique répression génique. Le processus de sélection d’ARNic produit des ARNic efficaces à faibles concentrations, ce qui permet des expériences d’analyse à 30 nM d’ARNic ou moins, tout en minimisant les coûts des réactifs et les effets hors cible.
Pour garantir la spécificité, l’algorithme de conception d’ARNic intègre une vérification rigoureuse de toutes les séquences d’ARNic. Ce processus s’effectue via un outil de recherche d’alignement modifié, qui identifie de manière efficace les courtes régions d’alignement de séquence que les recherches BLAST ne détectent pas. Les séquences qui ont des régions importantes de similarité avec les transcrits hors cible, tombent dans des régions polymorphes (par exemple, SNP) ou si l’on prévoit qu’elles invoquent une réponse antivirale sont éliminées. En outre, le processus de conception du siARN intègre des règles strictes pour empêcher le ciblage hors brin.
  • SiRNA efficaces méticuleusement conçus pour sa puissance et sa spécificité
  • SiARN adapté-prêt à l’emploi, en quantités suffisantes pour des centaines de transfections
  • Fiables : trois siARN par cible augmentent la précision du screening, idéales pour l’analyse des voies, pour identifier et valider les cibles
  • Complet—disponible pour les petits ensembles de gènes et pour l’ensemble du génome humain
  • Personnalisables : aliquotage personnalisé, mise en commun et bibliothèques personnalisées disponibles
    Garantie associée aux ARNic préconçus Silencer™
    Life Technologies garantit que lorsque vous achetez trois ARNic préconçus Silencer pour la même cible, au moins deux des ARNic réduiront les taux d’ARNm cible dans les cellules de culture de 70 % ou plus, lorsqu’ils sont mesurés 48 heures après la transfection à une concentration finale d’ARNic de 100 nM ou plus, dans les conditions décrites ci-dessous. Si au moins deux des trois ARNic n’induisent pas d’extinction > 70 % d’ARN cible, Life Technologies fournira un remplacement ponctuel de trois ARNic préconçus Silencer par cible, sans frais supplémentaires. Les demandes de produit de remplacement doivent être faites dans les cent quatre-vingts (180) jours suivant la date d’administration d’ARNic préconçus Silencer. L’efficacité optimale de la transfection doit être confirmée à l’aide de bonnes pratiques de laboratoire et d’un siARN éprouvé à l’œuvre dans un message endogène, tel que le contrôle de l’ARNr GAPDH du Silencer d’Ambion. Pour évaluer l’extinction, les niveaux d’ARNm cible dans les échantillons traités doivent être comparés à ceux des cellules transfectées avec un ARNic de contrôle non ciblé, tel que le contrôle négatif n°1 Silencer. Nous recommandons les dosages d’expression génétique Applied Biosystems TaqMan™ pour quantifier les taux d’ARNm.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Les ARNsi Silencer™ Select sont le résultat d’améliorations récentes de la conception des ARNsi combinées à de nouvelles modifications chimiques, ce qui donne une efficacité et une spécificité inégalées en matière d’extinction. Notre ARNsi le plus performant pour le travail de culture cellulaire. Les ARNsi Silencer™ sont des ARNsi de 21 nucléotides non modifiés qui ont été conçus avec un algorithme de conception plus ancien, mais rigoureusement testé. Une alternative à moindre coût aux ARNsi Silencer™ Select, mais sans certaines améliorations de performances.
    Description ARNsi préconçu Silencer, 5 nmol, incorporation des dernières améliorations dans la conception des ARNsi, des algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie, garanti pour inactiver en fonction de leur conception éprouvée.
    Format Plaque 96 puits, Plaque 384 puits
    RNAi Type siARN
    Type de produit final ARNic préconçu Silencer
    Marqueur ou colorant Unlabeled
    Gamme de produits Silencer, Ambion
    Type de produit Silencer™ Pre-Designed siRNA
    Pureté Étalon
    Quantité 5 nmol