Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit 10157724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pureté:
Étalon
HPLC
HPLC purifié
In vivo
Pureté standard
Quantité:
1 μmol
1 nmol
10 μmol
20 nmol
20 nmol (Inventorié)
250 nmol
40 nmol
40 nmol (Inventorié)
5 nmol
5 nmol (Inventorié)
Conditionnement:
1 pièce
1nmol
5nmol
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pureté Quantité Conditionnement
10157724 Pureté standard 20 nmol 1 pièce
10714037 Étalon 1 nmol 1nmol
10147724 Pureté standard 5 nmol 1 pièce
30245143 Pureté standard 5 nmol 5nmol
10782097 Étalon 5 nmol (Inventorié) 5nmol
10584615 Étalon 20 nmol (Inventorié) -
10704617 Pureté standard 40 nmol 1 pièce
10554045 Étalon 40 nmol (Inventorié) 1 pièce
15581084 HPLC 1 μmol 1 pièce
15551084 HPLC 10 μmol 1 pièce
10045664 HPLC purifié 20 nmol 1 pièce
10055664 HPLC 40 nmol 1 pièce
10330995 HPLC purifié 250 nmol 1 pièce
15511481 In vivo 10 μmol -
15551064 In vivo 10 μmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Code produit 10157724 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4390815
Zoom sur les thérapies régénératives
Utilisez le code promo 28027
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-11-2026
Les pARNi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en conception de pARNi, en algorithmes de prévision d’effet hors cible et en chimie.
Les siRNA pré-conçus pour les chercheurs d’un outil puissant et fiable pour les applications de siltification génétique. Conçus avec des algorithmes avancés pour garantir une spécificité et une efficacité élevées, ces siRNA offrent une solution fiable et puissante pour les applications de siltrage génique. Modification chimique avec un acide nucléique verrouillé (LNA ) des modifications visant à améliorer la stabilité et à réduire les effets non cibles, les ARNsi pré-définis Silecer Select fournissent des résultats cohérents et reproductibles dans un large éventail de conditions expérimentales.
Fonctions clés :
  • Un silençage précis —minimise les effets hors cible grâce à la combinaison de la conception de l'algorithme et LNA modifications chimiques
  • Une efficacité accrue —permet d'obtenir une inhibition génique efficace avec des concentrations d'ARNsi plus faibles.
  • L'inhibition garantie —de deux siARN prédéfinis sur deux entraînera l'inactivation du gène.
  • Accès à une assistance complète, —à des protocoles détaillés et à un support technique expert
Conception optimisée pour une spécificité accrue
Notre algorithme développé en interne a été optimisé pour créer des siARN dont les séquences maximisent les effets ciblés tout en minimisant les interactions hors cible. Cette approche de conception optimisée réduit considérablement le risque d'inhibition génique non intentionnelle, augmentant ainsi la fiabilité et l'interprétabilité des résultats expérimentaux. La spécificité des siARN Silencer Select permet aux chercheurs d'attribuer avec certitude les phénotypes observés à l'inhibition de leur gène d'intérêt.
Silenciation efficace à faibles concentrations
L'un des principaux avantages des siARN Silencer Select réside dans leur capacité à obtenir une inhibition efficace à des concentrations de siARN plus faibles. Cela permet non seulement de réduire les coûts expérimentaux, mais aussi de minimiser le risque d'effets indésirables pouvant survenir à des doses plus élevées. Le maintien d'une efficacité d'inhibition élevée à des concentrations réduites souligne la puissance et la précision de notre conception d'ARNsi.
Flux de travail simplifié pour des résultats rapides
L'utilisation de notre technologie d'inactivation génique est simple et efficace. Il suffit de commander un siRNA pour la cible génique souhaitée, de l'introduire dans les cellules, puis de détecter l'efficacité de l'inhibition et de valider le phénotype résultant. Tirez parti de nos modèles d'ARNsi validés pour une plus grande confiance dans vos expériences. Ce processus simplifié permet des progrès expérimentaux rapides et une découverte accélérée dans les études sur la fonction des gènes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Contient des ARNsi lyophilisés (20 nmol) et de l’eau exempte de nucléase (1,75 ml), expédié à température ambiante. Dès réception, conserver les ARNsi dans un congélateur sans système de dégivrage à une température inférieure ou égale à –20°.
Description ARNsi préconçu Silencer™ Select, 20 nmol, pureté standard, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi
RNAi Type siARN
Type de produit final ARNic préconçu Silencer™ Selec
À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
Gamme de produits Silencieux Select, Ambion
Type de produit ARNsi préconçu Silencer™ Select
Pureté Pureté standard
Quantité 20 nmol
Taille de l’échantillon 20 nmol