Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit 10209784
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 μmol
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10209784 250 nmol 1 pièce
15541064 1 μmol 1 pièce
15501481 1 μmol -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10209784 Fournisseur Ambion™ Code fournisseur 4404010
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
ARNsi préconçu Silencer™ Select
Le Silencer™ Certains siARN sont des 21-mers classiques qui intègrent les dernières améliorations en matière de conception de siARN, d'algorithmes de prédiction des effets hors cible et de chimie. Un choix de Silencer™ Certains siARN sont disponibles —pré-conçus ou validés. Silencer™ Certains siARN préconçus sont garantis silencieux grâce à leur conception éprouvée, tandis que Silencer™ Les siARN validés sélectionnés sont testés fonctionnellement pour réduire l'expression du gène cible. Ensembles de Silencer™ Des banques de siRNA sélectionnées sont également disponibles en tubes ou en plaques pour le criblage à haut débit. Le Silencer™ Des ARN de contrôle positifs et négatifs doivent être inclus dans chaque expérience d'ARNsi.
Les avantages de l'utilisation Silencer™ Les siARN sélectionnés comprennent :
  • Jusqu'—à 100 fois plus puissant que les siARN actuellement disponibles et moins d'effets hors cible
  • La plupart —des™ modifications chimiques spécifiques des LNA réduisent les effets hors cible jusqu'à 90 %.
  • Améliorations —démontrées et fiables de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Silence —garanti à 100 %, la meilleure garantie du secteur
  • Note:Silencer™ Les siARN pré-conçus et validés sont conçus à l'aide de notre algorithme de première génération et ne comportent aucune modification chimique. Elles sont recommandées pour achever les études d'ARNi in vitro qui ont été commencées en utilisant Silencer™ siARN. Pour les nouvelles études, nous recommandons les siRNAs Silencer Select.
    Délais de traitement approximatifs*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour l'essai in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Spécification
    Contenu et stockage Conserver au congélateur (-5 à -30°C).
    Description ARNsi préconçu Silencer™ Select, 250 nmol, prêt pour in vivo, pour la recherche ARNi, épigénétique et ARN non codant, ARNi, ARNsi
    RNAi Type siARN
    Type de produit final ARNic préconçu Silencer™ Selec
    À utiliser avec (application) ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi, ARNsi
    Gamme de produits Silencieux Select, Ambion
    Type de produit ARNsi préconçu Silencer™ Select
    Pureté Prêt pour in vivo
    Quantité 250 nmol
    Taille de l’échantillon 250 nmol