Learn More
Invitrogen™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Code produit 15591084
Modifier l'affichage
Click to view available options
Pureté:
Étalon
HPLC
In vivo
Quantité:
10 μmol
1 μmol
1 nmol
250 nmol
Conditionnement:
1 pièce
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Pureté Quantité Conditionnement
15591084 HPLC 10 μmol 1 pièce
10524255 Étalon 1 nmol 1 pièce
15501094 HPLC 1 μmol 1 pièce
15501491 HPLC 10 μmol 1 pièce
10168064 In vivo 250 nmol -
15541481 In vivo 1 μmol 1 pièce
15581064 In vivo 1 μmol 1 pièce
15551481 In vivo 10 μmol -
15591064 In vivo 10 μmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Product Code. 15591084 Supplier Invitrogen™ Supplier No. 4444247
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Les ARNsi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations de la conception des ARNsi, les algorithmes de prévision d’effet hors cible et la chimie.
  • Les pARNi Silencer™ Select sont des 21-mères classiques qui intègrent les toutes dernières améliorations en termes de conception de pARNi, d’algorithmes de prévision des effets hors cible et de chimie
  • Les pARNi validés Silencer™ Select font l’objet de tests fonctionnels pour la réduction de l’expression génétique cible
  • Les ensembles de bibliothèques de pARNi Silencer™ Select sont également disponibles en tubes ou en plaques pour le criblage à haut débit
  • Les ARN de contrôle positif et négatif Silencer™ Select doivent être inclus dans chaque expérience avec des pARNi
Avantages de l’utilisation des pARNi Silencer™ Select :
  • Puissants – Jusqu’à 100 fois plus puissants que les pARNi actuellement disponibles, avec moins d’effets hors cible
  • Plus spécifiques – Les modifications chimiques LNA™ réduisent les effets hors cible jusqu’à 90 %
  • Fiables – Amélioration démontrée de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques
  • Garantis – Inactivation 100 % garantie, la meilleure garantie du secteur
Remarque : Les pARNi Silencer™ préconçus et validés sont conçus à l’aide de notre algorithme de première génération et NE comportent PAS de modifications chimiques. Ils sont recommandés pour mener à bien des études RNAI in vitro démarrées à l’aide des ARNic Silencer™. Pour de nouvelles études, nous recommandons les pARNi Silencer Select.
Délai de réponse approximatif*
  • Purification standard : 4 jours ouvrables
  • Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol)
  • Prêt pour la recherche in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5 et -30°C).
Description siARN validé Select Silencer™
RNAi Type siARN
Gamme de produits Silencer™ Select
Pureté HPLC
Quantité 10 μmol
Température (métrique) Conserver au congélateur (-5° à -30°C)