Learn More
Ambion™ ARNic préconçu Silencer™ Select
Description
Le Silencer™ Certains siARN sont des 21-mers classiques qui intègrent les dernières améliorations en matière de conception de siARN, d'algorithmes de prédiction des effets hors cible et de chimie. Un choix de Silencer™ Certains siARN sont disponibles —pré-conçus ou validés. Silencer™ Certains siARN préconçus sont garantis silencieux grâce à leur conception éprouvée, tandis que Silencer™ Les siARN validés sélectionnés sont testés fonctionnellement pour réduire l'expression du gène cible. Ensembles de Silencer™ Des banques de siRNA sélectionnées sont également disponibles en tubes ou en plaques pour le criblage à haut débit. Le Silencer™ Des ARN de contrôle positifs et négatifs doivent être inclus dans chaque expérience d'ARNsi.
Les avantages de l'utilisation Silencer™ Les siARN sélectionnés comprennent :Jusqu'—à 100 fois plus puissant que les siARN actuellement disponibles et moins d'effets hors cible La plupart —des™ modifications chimiques spécifiques des LNA réduisent les effets hors cible jusqu'à 90 %. Améliorations —démontrées et fiables de la cohérence et de la fiabilité des résultats phénotypiques Silence —garanti à 100 %, la meilleure garantie du secteur
Note:Silencer™ Les siARN pré-conçus et validés sont conçus à l'aide de notre algorithme de première génération et ne comportent aucune modification chimique. Elles sont recommandées pour achever les études d'ARNi in vitro qui ont été commencées en utilisant Silencer™ siARN. Pour les nouvelles études, nous recommandons les siRNAs Silencer Select.
Délais de traitement approximatifs*Purification standard : 4 jours ouvrables Purification HPLC : 6 jours ouvrables (20 et 40 nmol) ; 15 jours ouvrables (250 nmol) Prêt pour l'essai in vivo : 15 jours ouvrables (250 nmol)
Les avantages de l'utilisation Silencer™ Les siARN sélectionnés comprennent :
Note:Silencer™ Les siARN pré-conçus et validés sont conçus à l'aide de notre algorithme de première génération et ne comportent aucune modification chimique. Elles sont recommandées pour achever les études d'ARNi in vitro qui ont été commencées en utilisant Silencer™ siARN. Pour les nouvelles études, nous recommandons les siRNAs Silencer Select.
Délais de traitement approximatifs*
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | -20°C |
| Description | pARNi Silencer™ Select, 250 nmol, pureté HPLC, stockage à –20°, 21 amorces classiques qui intègrent les dernières améliorations de la conception pARNi, des algorithmes de prévision d’effet hors cible et de la chimie, les pARNi pré-conçus Silencer Select sont garantis au silence grâce à leur conception éprouvée |
| Type de produit | Silencer™ Select validé |
| Pureté | HPLC |
| Quantité | 250 nmol |