Learn More
Bibliothèque de siARN Silencer™, dans une plaque
Code produit 10288794
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 μmol
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10288794 1 μmol 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10288794 Fournisseur Invitrogen Code fournisseur AM81810
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Bibliothèque d’ARNsi Silencer™, dans une plaque
Les bibliothèques de siARN Silencer™ sont dotées de combinaisons de siRNA Silencer™ préconçus, et si disponibles, de siRNA validés Silencer™, dans des plaques à 96 ou 384 puits.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Température ambiante
Description Bibliothèque d’ARNsi, 1 μ mol, poudre, stockage de la température ambiante, en plaque, personnalisé, inclut des combinaisons d’ARNsi Silencer préconçues, et si disponibles, d’ARNsi validés Silencer, dans des plaques à 96 ou 384 puits
Type de produit Bibliothèque d’ARNsi
Quantité 1 μmol