Learn More
Thermo Scientific™ Ferrules de rechange SilTite™, écrous et joints de socle
Code produit 10608515 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
À utiliser avec (équipement):
Injecteurs SSL Agilent
Interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
Interface MS
Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific DSQ
Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL et ISQ
Tous les kits SilTite
Comprend:
Lot de 10 ferrules
Lot de 5 écrous
Description:
290 MA201
290 MA202
290 MA203
290 MA205
290 MA207
290 MT211
290 MT221
290 MT222
290 MT223
Conditionnement:
10 pièces
5 pièces
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit À utiliser avec (équipement) Comprend Description unitSize
10608515 Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL et ISQ Lot de 10 ferrules 290 MA201 -
10670616 Tous les kits SilTite Lot de 10 ferrules 290 MA202 10 pièces
10659275 Tous les kits SilTite Lot de 10 ferrules 290 MA203 10 pièces
10724077 Interface MS Lot de 5 écrous 290 MA205 10 pièces
10391145 Injecteurs SSL Agilent Lot de 5 écrous 290 MA207 5 pièces
10565625 Interface GC-MS Thermo Scientific DSQ Lot de 5 écrous 290 MT211 10 pièces
10698695 Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific DSQ Lot de 10 ferrules 290 MT221 10 pièces
10713677 Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific DSQ Lot de 10 ferrules 290 MT222 10 pièces
10321395 Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific DSQ Lot de 10 ferrules 290 MT223 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Code produit 10608515 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 290MA201
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Éliminez les fuites grâce à la ferrule Thermo Scientific™ SilTite.
Éliminez les fuites grâce à la férule Thermo Scientific™ SilTite, qui forme un joint étanche, solide et permanent autour de la colonne capillaire.
  • Les férules en métal SilTite et les écrous sont fabriqués à partir du même matériau et ont le même
  • coefficient de dilatation thermique
  • La base de la ferrule est plate et forme un joint parfait avec l’interface MS
  • La tolérance de température de la ferrule est bien supérieure à la limite de l’injecteur, de l’interface MS ou du four GC
  • Contrairement aux autres ferrules, il n’est pas nécessaire de les resserrer après l’installation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Ferrules SilTite de rechange
Description 290 MA201
À utiliser avec (équipement) Kits d’interface GC-MS Thermo Scientific TRACE 1300/1310 SSL et ISQ
Matériau SilTite Metal
Comprend Lot de 10 ferrules
Diamètre (métrique) intérieur 0,1 à 0,25 mm