Spécification
| Granulométrie | de 0,025 à 0,04 mm |
| Porosité | ∼60 Å |
| Technique | Chromatographie sur colonne |
| Quantité | 1 kg |
| Aire de la surface (métrique) | ∼500 m2/g |
| Type | Silice 60 |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie sur colonne basse pression |