Description
- Cellule capillaire en quartz 0,5 mm
- À utiliser avec GeneQuant 100/1300
- Facile à installer
Spécification
Spécification
| Type | Cellule capillaire |
| Capacité (métrique) | >3 μL |
| Matériau | Silice |
| Longueur du trajet optique | 0,5 mm |
| À utiliser avec (équipement) | GenQuant1300/100 |