Learn More
Gel de silice (2,5-6,0 mm) auto-indiquant, agent dessiccant, Fisher Chemical
Code produit 12322719 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12322719 5 kg Récipient en plastique 5kg
12366473 1 kg Récipient de poudre en plastique 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 12322719 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0762/65
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Couleur Orange
Point de fusion 1710 °C
Forme physique Solide cristallin
pH 2,0 à 3,5
Quantité 5 kg
Conditionnement Récipient en plastique
Nom IUPAC silanedione