Learn More
Gel de silice (2,5-6,0 mm) auto-indiquant, agent dessiccant, Fisher Chemical
Code produit 12302719 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12302719 500 g Récipient de poudre en plastique 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12302719 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0762/53
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
500g, récipient de poudre en plastique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blanc
Forme physique Solide
pH 2,0 à 3,5
CAS 7631-86-9
Quantité 500 g
Formule moléculaire O2Si
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES O=[Si]=O
Nom IUPAC dioxosilane
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI : 30563
Poids de la formule 60,08g/mol