Learn More
Gel de silice 60, 0,060-0,2 mm (70-230 mailles), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11368875
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1kg
2.50kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11368875 2500 g 2.50kg
11358875 1000 g 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11368875 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L14002.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
Silica gel is used in column chromatography without applied pressure (gravity pulled). It is used as an adsorbent in various applications and removing impurities. It is used as stationary base in column chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le gel de silice est utilisé dans la chromatographie en colonne sans pression appliquée (poids tiré par gravité). Il est utilisé comme adsorbant dans diverses applications et pour l’élimination des impuretés. Il est utilisé comme base stationnaire dans la chromatographie sur colonne.
Solubilité
Soluble dans l’acide fluorhydrique. Insoluble dans l’eau.
Remarques
Maintenez le récipient bien scellé. Conserver dans des récipients étanches au frais et au sec. Incompatible avec le fluorure d’hydrogène.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-86-9
Formule moléculaire O2Si
Poids moléculaire (g/mol) 60.08
Numéro MDL MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
Clé InChI VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24261
ChEBI CHEBI:30563
Nom IUPAC dioxosilane
SMILES O=[Si]=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Silica gel 60
Note relative au nom 0.060 to 0.2mm
Matériau Silica Gel
Quantité 2500 g
Dimensions de la maille 70 to 230 mesh
Merck Index 14,8493
Odeur Odorless
Informations sur la solubilité Soluble in hydrofluoric acid. Insoluble in water.