Learn More
Gel de silice 60 Angstrom, taille des pores : 35 à 70 microns, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical™
Code produit 10773124 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Quantité Conditionnement
10773124 Récipient de poudre en plastique 500 g 500g
10403652 Récipient de poudre en plastique 1 kg 1kg
11438812 Récipient en plastique 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10773124 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0693/53
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    92.20€
    82.40€ / 500g
    Économisez 9.80€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-11-2026
Ajouter au panier
Gel de silice 60 Angstrom de taille de pores 35 à 70 microns, pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Quantité 500 g