Learn More
Gel de silice 60 Angstrom, taille des pores : 35 à 70 microns, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical™
Code produit 11438812 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
Récipient de poudre en plastique
Récipient en plastique
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Quantité Conditionnement
11438812 Récipient en plastique 5 kg 5kg
10773124 Récipient de poudre en plastique 500 g 500g
10403652 Récipient de poudre en plastique 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11438812 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0693/65
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Gel de silice 60 Angstrom de taille de pores 35 à 70 microns, pour chromatographie sur colonne
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Conditionnement Récipient en plastique
Quantité 5 kg