Learn More
Gel de silice 60 Angstrom, taille des pores : 40 à 63 microns, pour chromatographie sur colonne, Fisher Chemical™
Code produit 10284342 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10284342 500 g 500g
10294342 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10284342 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur S/0698/53
Réalisez jusqu’à 60 % d’économies sur les produits essentiels aux analyses sous contrat
Utilisez le code promo 28025
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 17-09-2026